Learn More
Trans-2-(4-Chlorphenyl)Vinylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10351720 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10351720 1 g Glasflasche 1 Gramm
10505490 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10351720 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 431340010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 154230-29-2 | C8H8BClO2 | 182.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154230-29-2
Summenformel C8H8BClO2
Molekulargewicht (g/mol) 182.41
MDL-Nummer MFCD02093767
InChI-Schlüssel HWSDRAPTZRYXHN-AATRIKPKSA-N
Synonym trans-2-4-chlorophenyl vinylboronic acid, 4-chlorostyryl boronic acid, e-2-4-chlorophenyl ethenyl boronic acid, e-4-chlorostyrylboronic acid, boronic acid, 1e-2-4-chlorophenyl ethenyl, e-2-4-chlorophenyl ethenylboronic acid, trans-2-4-chlorophenyl ethenylboronic acid, rarechem al ba 0169, e-2-4-chlorophenyl vinyl boronic acid, 4-chlorostyrylboronic acid
PubChem CID 642694
IUPAC-Name [(1E)-2-(4-chlorophenyl)ethenyl]boronic acid
SMILES OB(O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-(4-chlorophenyl)vinylboronic acid
Schmelzpunkt 133.0°C to 134.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 182.41
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.