Learn More
Trans-1-(Boc-amino)-4-(Brommethyl)cyclohexan, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487466
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15487466 250 mg 250 Milligramm
15477466 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62469.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1222709-30-9 | C12H22BrNO2 | 292.217 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1222709-30-9
Summenformel C12H22BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 292.217
MDL-Nummer MFCD12827547
InChI-Schlüssel JPJCPRFAUVDSEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl-trans-4-bromomethyl-cyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-bromomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl 4-bromomethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl-trans-4-bromomethyl cyclohexylcarbamate, jpjcprfauvdsea-mgcohnpysa-n, tert-butyl n-4-bromomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-bromomethyl cyclohexylcarbamate, trans-1-boc-amino-4-bromomethyl cyclohexane, tert-butyl n-1r,4r-4-bromomethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 67470265
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[4-(brommethyl)cyclohexyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1-(Boc-amino)-4-(bromomethyl)cyclohexane
Menge 250 mg
Formelmasse 292.21
Reinheit (%) 97%