Learn More
Trans-1,4-Cyclohexandiisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392827 1 g -
11302837 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15991.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7517-76-2 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Mixed aromatic/alicyclic polyimides were prepared by polycondensation reactions of trans-1,4-cyclohexane diisocyanate CHDI with PMDA, BTDA, and 6FDA. The intermediate reactivity observed for CHDI, allows preparation of polyurethanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Gemischte aromatische/alicyclische Polyimide wurden durch Polykondensationsreaktionen von trans-1,4-cyclohexan diisocyanat CHDI mit PMDA, BTDA und 6 FDA hergestellt. Die intermediäre Reaktivität, die für CHDI beobachtet wurde, ermöglicht die Vorbereitung von Polyurethanen.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit, Wasser, Alkoholen, Aminen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7517-76-2
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00074787
InChI-Schlüssel CDMDQYCEEKCBGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-1,4-diisocyanatocyclohexane, trans-1,4-cyclohexane diisocyanate, trans-1,4-cyclohexanediisocyanate, 1,4-cyclohexane diisocyanate, cyclohexane, 1,4-diisocyanato, cyclohexane, 1,4-diisocyanato-, trans, cyclohexane-1,4-diisocyanate, trans-1,4-cyclohexyleneisocyanate, 1,4-cyclohexyl di-isocyanate, cis-1,4-cyclohexylenediisocyanate
PubChem CID 17367
IUPAC-Name 1,4-Diisocyanatocyclohexan
SMILES C1CC(CCC1N=C=O)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1,4-Cyclohexane diisocyanate
Schmelzpunkt 59°C to 62°C
Siedepunkt 145°C to 146°C (32 mmHg)
Geruch Irritating
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2804862
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%