Learn More
trans-1,2-Dichlorethylen, 99+ %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10558892 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10558892 250 g Glasflasche 250 Gramm
10481011 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10558892 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 406842500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 156-60-5 | C2H2Cl2 | 96.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-60-5
Summenformel C2H2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 96.94
MDL-Nummer MFCD00062942
InChI-Schlüssel KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Synonym trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform
PubChem CID 638186
ChEBI CHEBI:29027
IUPAC-Name (E)-1,2-Dichlorethen
SMILES Cl\C=C\Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1, 2-Dichloroethylene
Namenshinweis 99.7%
Schmelzpunkt -50°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2600g/mL
Siedepunkt 48°C
Flammpunkt 6°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CHClCHCl
Brechungsindex 1.4450 to 1.447
Menge 250 g
Beilstein 01, 188
Merck Index 15, 87
Relative Dichte 1.26
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Stabilisator 85 to 115ppm MEHQ
Formelmasse 96.94
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-1,2-Dichloroethylene, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.