missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-1,2-Dichlorcyclohexan, TRC

Artikelnummer. 30449690
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30449690 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30449690 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT70513050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 822-86-6
Summenformel C6H10Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 153.05
IUPAC-Name (1R,2R)-1,2-Dichlorcyclohexan
SMILES Cl[C@@H]1CCCC[C@H]1Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material trans-1,2-Dichlorocyclohexane
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H10Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
Formelmasse 152.016
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.