Learn More
trans-1,2-Cyclohexandicarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317676
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317676 25 g 25 Gramm
11307676 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317676 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11288.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2305-32-0 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2305-32-0
Summenformel C8H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
MDL-Nummer MFCD00001464
InChI-Schlüssel QSAWQNUELGIYBC-PHDIDXHHSA-N
Synonym 1r,2r-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2r---1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r-rel, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r, 1r.2r-cyclohexane-1,2-dicarboxylicacid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans, pubchem19603
PubChem CID 720895
IUPAC-Name (1R,2R)-Cyclohexan-1,2-Dicarbonsäure
SMILES C1CCC(C(C1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Schmelzpunkt 220°C to 221°C
Menge 25 g
Beilstein 3200609
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 98%