Learn More
Trans-1,2-Bis(Tri-n-Butylstannyl)Ethylen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11384576 5 g 5 Gramm
11374576 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20130.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14275-61-7 | C26H56Sn2 | 606.154 g/mol
trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene is used as an intermediate in organic synthesis. It is also employed in the synthesis of gamma, delta-alkynones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylen wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Wird auch bei der Synthese von Gamma-, Delta-Alkynonen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran und Dimethylformamid. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14275-61-7
Summenformel C26H56Sn2
Molekulargewicht (g/mol) 606.154
MDL-Nummer MFCD01631299
InChI-Schlüssel VNKOWRBFAJTPLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-1,2-bis tributylstannyl ethene, e-1,2-bis tributylstannyl ethene, trans-1,2-bis tri-n-butylstannyl ethylene, tributyl e-2-tributylstannyl ethenyl stannane, stannane, 1e-1,2-ethenediylbis tributyl, stannane, 1,2-ethenediylbis tributyl, e-1,2-bis-tri-n-butylstannyl-ethylene, tributyl 2-tributylstannyl ethenyl stannane
PubChem CID 5378370
IUPAC-Name Tributyl-[(E)-2-Tributylstannylethenyl]stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
Dichte 1.14
Siedepunkt 185°C (0.01 mmHg)
Brechungsindex 1.502
Menge 5 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 3613803
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with terahydrofuran and dimethyl formamide. Slightly miscible with water.
Formelmasse 606.15
Reinheit (%) 96%