Learn More
Trans-1,2 -Bis(Tri-n-Butylstannyl)Ethylen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10310584 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10310584 1 g Glasflasche 1 Gramm
10249053 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10310584 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 388670010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 14275-61-7 | C26H56Sn2 | 606.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14275-61-7
Summenformel C26H56Sn2
Molekulargewicht (g/mol) 606.15
MDL-Nummer MFCD01631299
InChI-Schlüssel VNKOWRBFAJTPLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-1,2-bis tributylstannyl ethene, e-1,2-bis tributylstannyl ethene, trans-1,2-bis tri-n-butylstannyl ethylene, tributyl e-2-tributylstannyl ethenyl stannane, stannane, 1e-1,2-ethenediylbis tributyl, stannane, 1,2-ethenediylbis tributyl, e-1,2-bis-tri-n-butylstannyl-ethylene, tributyl 2-tributylstannyl ethenyl stannane
PubChem CID 5378370
IUPAC-Name Tributyl-[(E)-2-Tributylstannylethenyl]stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1, 2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3(CH2)3)3SnCHCHSn((CH2)3CH3)3
Brechungsindex 1.5000 to 1.5030 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Formelmasse 606.15
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.