Learn More
trans-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene |
| Schmelzpunkt | 126°C to 130°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 757793 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Formelmasse | 396.41 |
| Reinheit (%) | 98% |