Learn More
Tranexamsäure, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tranexamic acid |
| CAS | 1197-18-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Tranexamic acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H15 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Tranexamic Acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-trans-Aminomethylcyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, Amikapron, Anvitoff, Bay 3517, CL 65336, Cyclocapron, Cyclokapron, Cyklokapron, DV 79, Exacyl, Haematrix, TAMCHA, Tranexamic acid, Tranol, Transamin, Transamin G, Transamin S, Transcam, Ugurol, Xamig, Xed, Zataranax, t-AMCHA, trans-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-Amcha, trans-Tranexamic acid, trans-p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7- |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O |
| Mehr anzeigen |