Learn More
Tocris Bioscience™ Trametinib
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18746376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18746376 10 mg 10 Milligramm
18755836 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18746376 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 7709/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00 CHF
    163.80 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 10.20 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Potent and selective MEK inhibitor; orally bioavailable
Trametinib is a potent and selective MEK1 and MEK2 inhibitor (IC50 = 0.92 and 1.8 nM, respectively, in cell-free assays). In vitro, it inhibits the growth of human colorectal cancer cell lines expressing either B-RAF or K-RAF (IC50 values range from 0.48 to 36 nM). In vivo, it suppresses tumor growth of HT-29 and COLO205 xenografts in nude mice. Trametinib induces apoptosis. This compound is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[3-[3-Cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-3,4,6,7-tetrahydro-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2 H)-yl]phenyl]acetamide
CAS 871700-17-3
Menge 10 mg
Ziel MEK Inhibitors
Summenformel C26H23FIN5O4
Reinheit 0.98