Learn More
TRAM-34, TRC
Artikelnummer. 30453373
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453373 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453373 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT70510025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
CAS 289905-88-0
Summenformel C22 H17 Cl N2
Menge 25 mg
Synonym 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
InChI-Formel InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-15-8-7-14-20(21)22(25-17-9-16-24-25,18-10-3-1-4-11-18)19-12-5-2-6-13-19/h1-17H
SMILES Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cccn4
IUPAC-Name 1-[(2-Chlorphenyl)-diphenylmethyl]pyrazol
Molekulargewicht (g/mol) 344.84
Formelmasse 344.108