Learn More
SGE™ PL-010 PEEKSIL SAMPLE LOOP10UL
Beschreibung
- Die glatte, nicht reaktive Innenbohrung reduziert die Dauer der Probenverschleppung und -spülung
- Geringerer Probenverlust durch Scherung oder Adsorption
- Maximale Betriebsdrucke: 3000 psi für 10 μl- und 20 μl-Schleifen
- Lieferung mit PEEKsil Schläuchen und zwei Sätzen Edelstahl-Sechskantmuttern™ mit PEEK Ferrule-Anschlüssen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Injektionsschleife |
| Material | Edelstahl |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,009 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,02 cm |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |