Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-TRAIL (TNFSF10)
Artikelnummer. 15465343
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 15465343
Marke: Invitrogen™ EMTNFSF10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
ELISA
The Mouse TRAIL (TNFSF10) ELISA quantitates Ms TRAIL in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms TRAIL. Principle of the method The Mouse TRAIL solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
TRAIL ist ein Zytokin aus der Familie der Tumor-Nekrose-Faktor (TNF)-Liganden. TRAIL induziert vorrangig die Apoptose in transformierten und Tumorzellen, scheint aber keine normalen Zellen zu töten, obwohl es in den meisten normalen Geweben auf einem signifikanten Niveau exprimiert wird. TRAIL wird an mehrere Mitglieder der TNF-Rezeptor-Superfamilie gebunden, darunter TNFRSF10A/TRAILR1, TNFRSF10B/TRAILR2, TNFRSF10C/TRAILR3, TNFRSF10D/TRAILR4 und möglicherweise auch an TNFRSF11B/OPG. Die Aktivität dieses Proteins kann durch Bindung an die Decoy-Rezeptoren TNFRSF10C/TRAILR3, TNFRSF10D/TRAILR4 und TNFRSF11B/OPG moduliert werden, die keine Apoptose induzieren können. Die Bindung des TRAIL-Proteins an seine Rezeptoren hat gezeigt, dass die Aktivierung von MAPK8/JNK, Kaspase 8 und Kaspase 3 ausgelöst wird. Zu den TRAIL-Rezeptoren gehören zwei Todesdomänen mit den Rezeptoren 4 (DR4) und DR5 sowie zwei Decoy-Rezeptoren, DcR1 und DcR2, ohne die intrazelluläre Signalisierungs-Todesdomäne. TRAIL ist ein Typ II-Membranprotein, das in einer Vielzahl von menschlichen Geweben exprimiert wird. Wie TNF und Fas-Ligand induziert TRAIL Apoptose und NF-kB-Aktivierung in vielen Geweben und Zellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P50592
Assay-Bereich 2.46 bis 600 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Kalibrierbereich 2 bis 600 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Zytokine und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt murines TRAIL. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 22035
Gensymbol A330042I21Rik, AI448571, APO-2L, Ly81, TL2, Tnlg6a, Trail
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Immunologie
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym A330042I21Rik, AI448571, APO-2L, Ly81, TL2, Trail
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min