Learn More
Invitrogen™ TRAIL R3/ TNFRSF10C Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHTNFRSF10CX5
Informations supplémentaires : Gewicht : 0.33820kg
Description
The Human TRAIL R3/TNFRSF10C (TRAIL R3) ELISA quantitates Hu TRAIL R3 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TRAIL R3. Principle of the method The Human TRAIL R3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
TRAIL-R3 (aus der Familie 10C der Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptoren) ist ein Rezeptor für den zytotoxischen Liganden TRAIL. Es fehlt eine zytoplasmatische Todesdomäne, so dass er nicht in der Lage ist, Apoptose zu induzieren. TRAIL-R3 kann Zellen vor einer durch TRAIL ausgelösten Apoptose schützen, indem es mit TRAIL-R1 und R2 um Bindung an den Liganden konkurriert. Das TRAIL-R3's-Gen hat sich als p53-reguliertes Gen zur Induktion von DNA-Schädigungen erwiesen. Die Expression des Gens wurde in vielen normalen Geweben, jedoch in wenigen Krebszelllinien nachgewiesen, was die spezifische Empfindlichkeit von Krebszellen gegenüber der Apoptose-induzierenden Aktivität von TRAIL erklären kann.Spécification
O14798 | |
15 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
5 x 96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
8794 | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Assay-Verdünnungskonzentrat, SAV-HRP, Standard, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Biotinylierter Nachweisantikörper | |
5 x 96 Tests | |
Apoptose | |
2°bis 8 °C | |
Human | |
4 h 45 min |
16,38 pg/mL bis 4000 pg/mL | |
15 pg/mL bis 4000 pg/mL | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD263, DCR1, DCR1-TNFR, LIT, TRAIL-R3, TRAILR3, TRID | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 33 μl; Serum, 33 μl; Überstand, 100 μl | |
UNQ321/PRO366, CD263, DCR1, DCR1-TNFR, LIT, TRAIL-R3, TRAILR3, TRID | |
1 h 20 min |