Learn More
TRAIL Mouse anti-Human, Clone: 1B9B4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen TRAIL
Klon 1B9B4
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848925
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66756-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838925
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66756-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A (TNFRSF1A) is a protein that in humans is encoded by the TNFRSF1A gene. The protein encoded by this gene is a member of the Tumor necrosis factor receptor superfamily, which also contains TNFRSF1B. The TNFR1 gene is mapped to 12pter-cen. it encodes a protein of 455 amino acids. This receptor can activate the transcription factor NF-KB, mediate apoptosis, and function as a regulator of inflammation.
Spezifikation
Spezifikation
TRAIL
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Apo 2 ligand, Apo 2L, APO2L, CD253, Protein TRAIL, TL2, TNFSF10, TRAIL
TNFSF10
IgG1
Protein G
Antibody
1B9B4
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
P50591
8743
TRAIL Fusion Protein Ag25746
Primary
-20°C
TNFSF10