Learn More
TRAF7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen TRAF7
Konzentration 0.17 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839083
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11780-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829083
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11780-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
TRAFs are signal transducers for members of TNFR superfamily. These are critically involved in activation of MAP3K family members involved in NF-kappaB and JNK activation and apoptosis. TRAF7, a novel 670 A. A protein, is a human homolog of mouse Traf7 andconsists of an N-terminal RING finger domain, central TRAF domain, a coiled-coil motif and 7 WD40 repeats at the C-terminus. It has E3-ubiquitin ligase activity for self-ubiquitination. TRAF7 specifically interacts with MEKK3 and mediates MEKK3-induced AP1 and CHOP activation and induces apoptosis through Caspase-independent pathways. It is a multifunctional protein involved in sumoylation and negative regulation of c-Myb, thereby regulating proliferation and differentiation of hematopoietic cells.
Spezifikation
Spezifikation
TRAF7
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q6Q0C0, Q922B6
224619, 360491, 84231
TRAF7 Fusion Protein Ag2414
Primary
-20°C
TRAF7
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
RFWD1, RING finger protein 119, RNF119, TRAF7
Traf7
IgG
Antigen Affinity Chromatography