missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRADD Antibody (313203), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB2658D
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TRADD Monoclonal antibody specifically detects TRADD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Spezifikation
| TRADD | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 313203 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| MGC11078, TNFRSF1A-associated via death domainTNFR1-associated DEATH domain protein, tumor necrosis factor receptor type 1 associated death domain protein, tumor necrosis factor receptor type 1-associated DEATH domain protein, tumor necrosis factor receptor-1-associated protein | |
| E. coli-derived recombinant human TRADD, Met1-Ala312, Accession # Q15628 | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Death Receptor Signaling Pathway, Tumor Suppressors | |
| 8717 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur