Learn More
Fisherbrand™ TracRack™ Mikroröhrchengestell
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Hellviolett
Violett
Positionen:
64
64/96
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Acht einzelne Segmente pro Karton
- Die Röhrchensegmente bestehen aus langlebigem Polypropylen
- Trägt zur Reduzierung potenzieller Kreuzkontaminationen bei
- Spart wertvollen Arbeitsraum und bietet mehr Platz für die Probenmanipulation
- Verhindert, das geöffnete Mikrozentrifugendeckel, andere Wells stören
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Röhrchensegmente werden mit Außenbox und Deckel verkauft
- TracRack™ Außenbox aus dünnwandigem Polypropylenmaterial
- Kann bei Temperaturen von bis zu -80°C gelagert werden
- Feuchtigkeitsbeständig, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Schimmelpilzen deutlich verringert wird
- Abnehmbare Segmente ermöglichen die Verwendung des Außengehäuses zur Aufbewahrung anderer kleiner Laborprodukte
- Lichtdicht für lichtempfindliche Materialien
- 5.3 cm-Boxen passen in Standardgestelle für Tiefkühlgeräte
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Äußerer Kasten und Deckel |
| Produkttyp | Lagerbox für Mikroröhrchen |
| Array | 8 x 8 |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Farbe | Hellviolett |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (64 0.5 ml oder 96 0.2 ml) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 64/96 |
| Form | Square |
| Einschübe | None |
| Mehr anzeigen |