Learn More
Gilson™ TRACKMAN Connected Starter Kit, Multi Channel
Das Starterkit enthält die Pipettenmodelle die mit dem QIAGEN -Protokoll passen. Wenn TRACKMAN Connected mit PIPETMAN™ M Connected verbunden wird, führt sie die installierte App durch ihr QIAGEN-programmiertes Protokoll und passt automatisch das Pipettenvolumen an.
5950.00 CHF
Spezifikation
Kompatible Spitzen | 1200 μL, 200 μL tips |
---|---|
Verstellbarer Spitzenabstand | No |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Farbe | Assorted |
Abgabegeschwindigkeit | Variable |
Beschreibung
Pipettieren leicht gemacht für molekularbiologische Anwendungen
Wir haben uns mit QIAGEN zusammengetan, die für ihre molekularbiologischen Kits wohlbekannt sind. Es ist nun möglich die QIAGEN-Protokolle mit Hilfe des TRACKMAN™ Connected Pipettiersystem auszuführen. Unsere Pipetten und Spitzen passen perfekt für die benötigten Volumen um das Protokoll zu starten - alles in einem einzigartigem Kit verfügbar.
Was Sie beim TRACKMAN Connected Starterkit Mehrkanal bekommen
Das TRACKMAN Connected Starterterkit Mehrkanal enthält die folgenden Produkte:
- TRACKMAN Connected Tablet und Zubehör
- PIPETMAN™ M Connected P1200M
- PIPETMAN™ M Connected P8x1200M
- PIPETMAN™ M Connected P8x200M
- 10 Racks 1200 μL Filterspitzen
- 10 Racks 200 μL Filterspitzen
Kompatible QIAGEN-Kit
Optimieren Sie die Protokollausführung mit TRACKMAN Connected Starterkit Mehrkanal und dem QIAGEN-Kit für die Reinigung oder Extraktion von Virus-RNA.
Das TRACKMAN Connected Starterkit Mehrkanal ist kompatibel mit:
- QIAamp 96 Viral RNA Kit: Virale RNA-Reinigung aus zellfreien Körperflüssigkeiten im 96-Well-Format. Geeignet für einen SARS-CoV-2-Nachweis.
Spezifikation
1200 μL, 200 μL tips | |
Not Autoclavable | |
Variable | |
All Pipettes with Tips Mounted | |
Polypropylene | |
8 | |
Yes | |
Pipette Controller | |
Pipette tips |
No | |
Assorted | |
Reusable | |
Ergonomic | |
TRACKMAN Connected | |
0.45 μm | |
Non-sterile | |
1200 μL | |
Certified Quality |