Learn More
3M™ Tracer ™ Ersatzstöpsel
Artikelnummer. 12652615
Click to view available options
Farbe:
Blau
Dunkelblau
Packungsgröße:
50 Paare
50 Stück
Artikelnummer. 12652615
Marke: 3M™ 7000103758
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The Tracer™ Replacement Pod is designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous levels of noise up to 20 dB.
  • Reduces noise levels up to 20 dB SNR in accordance with EN 352-2:2020.
  • Patented tri-flange design in pre-moulded material makes them a fit for most ear canals.
  • Firm, long stem for easy insertion and removal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Menge 20/Pckg.
Produkttyp Gehörschutzstöpsel