Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC-Säulen
Artikelnummer. 15800900 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
30 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15800900 10 m 0,32 mm 1 Stück
10429634 15 m 0,32 mm 1 Stück
10439634 30 m 0,32 mm 1 Stück
10299654 15 m 0,53 mm 1 Stück
10046124 30 m 0,53 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15800900 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 260045870
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erzielen Sie eine konsistente, reproduzierbare Trennung von CO2, Methan und 02/N2/CO mit der unpolaren PLOT-Säule ohne Partikelfreisetzung.
Erzielen Sie eine konsistente, reproduzierbare Trennung von CO2, Methan und 02/N2/CO. Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC-Säulen bieten hohe Leistung und unübertroffene Stabilität. Die Säulen verwenden eine unpolare, 100 % Divinylbenzol-Phase, und die Partikel sind in die Schlauchwände integriert, um im Wesentlichen keine Partikelfreisetzung zu gewährleisten. Diese starke Verbindung trägt dazu bei, dass Schäden am Detektor verhindert werden.
Applications:
  • C1 to C3 isomers and alkanes up to C12
  • Separation of CO2, methane and O2/N2/CO
  • Analysis of oxygenated compounds and solvents
  • Similar To:
  • CP-PoraPLOT Q
  • Rt™-Q-BOND
  • CP-PoraBond Q
  • Supel-Q™-Plot
  • AT™-Q
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Max. Temperatur Bis zu 300/320 °C
    Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
    Produktlinie TraceGOLD
    Stationäre Phase TracePLOT™ TG-BOND Q
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Separation of CO2, Methane, and O2/N2/CO Analysis, Separation of CO2, Methane, and O2/N2/CO, Analysis of Oxygenated Compounds and Solvents
    Filmdicke 10 μm
    Länge (metrisch) 10 m
    Polarität Nichtpolar
    Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.