Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC1 GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,32 mm
0.53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Analysieren Sie Blutalkohole mit einer verbesserten Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit mit den Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus I-Säulen.
Definieren Sie Ihre Erwartungen an die GC neu:
- Geringes Säulenbluten mit exzellentem Rauschabstand sowie hervorragender Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie.
- Die kurze Analysenzeit vereinfacht die vollständige Trennung von Blutalkoholen.
- Die hochinerte Phase sorgt für eine hervorragende Peakform und Empfindlichkeit.
- Anwendungen
- Blutalkoholanalyse
- Missbrauch inhalierbarer Anästhetika
- γ-Hydroxybutyrat (GHB)
- γ-Butyrolacton (GBL)
- Glykole
- Gängige industrielle Lösungsmittel
- Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
- Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
- Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peakform und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
- Die firmeneigene Formulierung ermöglicht die Analyse schwer zu analysierender Verbindungen
- RTX™ BAC Plus 1
- RTX™ BAC Plus 2
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 260 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0.53 mm |
| Produktlinie | TraceGOLD |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-ALC1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS |
| Länge (metrisch) | 30 m |