Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC Plus GC-Säule
Nutzen Sie die am häufigsten in der Gaschromatographie verwendete MS-Phase: die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC-Säule, eine 5 % Phenylphase.
Marke:  Thermo Scientific™ 26063-3960
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15284533
  • 685.77 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie die am häufigsten in der Gaschromatographie verwendete MS-Phase: die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC-Säule, eine 5 % Phenylphase.
  • Gering polare Phase, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Geringes Säulenbluten für exzellenten Rauschabstand, Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie
  • Aufgrund der außergewöhnlichen Trägheit eignet sich diese Säule ideal für die Analyse von aktiven Verbindungen
Spezifikation
Spezifikation
0.53 mm
260 °C
3.0μ m
30 mm