Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-Säulen mit SafeGuard
The Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC-Säulen mit SafeGuard bieten den Vorteil eines integrierten Spannungschutzes (SafeGuard) für eine längere Säulenlebensdauer.
Marke: Thermo Scientific™ 26096-1421
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS GC-Säulen mit SafeGuard bieten den Vorteil eines integrierten Spannungschutzes (SafeGuard) für eine längere Säulenlebensdauer.
Die Verwendung einer Vorsäule mit einer TraceGOLD TG-5SILMS GC-Säule führt über einen längeren Zeitraum zu einer größeren Konsistenz der Ergebnisse.
- Mit integrierter SafeGUARD
- In verschiedenen Phasen erhältlich
Spezifikation
0.25 mm | |
GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen | |
TG-5 SILMS | |
330 ºC/350 ºC | |
0.25 µm | |
Niedrige Polarität |
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
G27, G36 | |
0.25 µm | |
30 m | |
0.25 mm;30 m Länge;0.25 mm Innendurchmesser mit 10 m SafeGuard |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.