Learn More
Fisherbrand™ TraceableOne™ Einweg-USB-Temperaturdatenlogger
Artikelnummer. 17357619 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−20 bis −15 °C
-20°bis -15 °C
2°bis 8 °C
Datenspeicher:
16.000 Messwerte, 10 Tage, 1-Minuten-Intervall
16.000 Messwerte, 30 Tage, 3-Minuten-Intervall
16.000 Messwerte, 30 Tage, 3 Minuten-Intervall
16.000 Messwerte, 60 Tage, 6 Minuten-Intervall
16.000 Messwerte, 90 Tage, 10-Minuten-Intervall
Packungsgröße:
40 Stück
Artikelnummer. 17357619
Marke: Fisherbrand™ 1800404
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der TraceableOne™ Einweg-USB-Temperaturdatenlogger erzeugt automatisch einen PDF-Datenbericht über einen USB-Anschluss.
  • LED-Alarmanzeige als visuelle Statusanzeige
  • Eine Zeitverzögerung von 30 Minuten vor Beginn der Protokollierung sorgt für eine verbesserte Protokollgenauigkeit
  • Die Schutzhülle aus Kunststoff ist wasserdicht gemäß IP67
  • Barcode für hausinterne Scans
  • Enthält NIST-Traceable® Bescheinigung von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
Spezifikation
Datenspeicher 16.000 Messwerte, 30 Tage, 3-Minuten-Intervall
Temperaturbereich (metrisch) 2°bis 8 °C