Learn More
Fisherbrand™ TraceableOne™ 10ger-Packung Datenlogger für Einzelbenutzer
Verwenden Sie den Logger sofort nach dem Auspacken, um die Umgebungsbedingungen von Reagenzien, klinischen Proben, Impfstoffen, Pharmazeutika und Lebensmitteln während des Transports zu verfolgen. Fisherbrand™ TraceableOne™ 10er Packung Datenlogger für Einzelbenutzer ermöglicht die Überwachung von Materialien in jedem Schritt.
Marke:  Fisherbrand™ 6484
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16099511
Beschreibung
Beschreibung
  • Logger generiert PDF-Bericht
  • Direkt auf den PC herunterladen
  • Keine Software erforderlich
  • Compact
  • Zur einmaligen Verwendung
  • Blinkende rote und grüne LEDs zeigen an, ob der Logger Daten aufzeichnet, die Aufzeichnung gestoppt hat und ob ein Alarm ausgelöst wurde
  • Drücken Sie Start, um mit der Aufzeichnung wichtiger Temperaturdaten zu beginnen, Zeitverzögerung von 30 Minuten fest, bevor die Protokollierung beginnt
Spezifikation
Spezifikation
Datenerfassungssystem
Kalibriert
Keine Software erforderlich. Laden Sie die Daten als PDF-Bericht herunter
Chargenkalibrierte Traceable Bescheinigung
Gekühlte Transportproben
0,01 °
8.89 cm
Protokollierungsintervall von 1 Minuten, Protokolldauer von 10 Tagen
Vorprogrammiert -20 °C bis -15 °C
10/Pckg.
IP67.
±0.5 °C zwischen -20 ° bis 40 °C, andernfalls ±1 °C
-30°bis +70 °C
Batteriebetrieben
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ TraceableOne™ 10ger-Packung Datenlogger für Einzelbenutzer > Vorprogrammiert -20 ° C bis -15°  C; Protokollierungsintervall von 1 Minuten, Protokolldauer von 10 Tagen