Beschreibung
- Leichter und atmungsaktiver Overall Typ 5/6, der Schutz vor gefährlichen Stäuben und begrenzten Flüssigkeitsspritzern bietet.
- Ein normaler Kragen bietet Komfort und Bequemlichkeit, wenn keine Kapuze benötigt wird.
- Gestrickte Bündchen mit elastischem Bund und Knöcheln für Komfort und Bewegungsfreiheit
- Zwei-Wege-Reißverschluss mit Windschutzleiste für mehr Komfort und zusätzlichen Schutz
- Die antistatische Beschichtung auf beiden Seiten trägt zur Reduzierung statischer Aufladung bei.
- Robustes, fusselfreies und hoch atmungsaktives 43 g/m² SMMMS-Material
- Erfüllt die Undurchlässigkeitsvorgaben von EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiven Partikeln
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | M |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | SMS-Faser |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Stulpenform | Strick |
| Verschlusstyp | Frontreißverschluss |
| Saumtyp | Umgestochen |
| Mehr anzeigen |