Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Präzision Sentry™ Digitales Thermometer
Artikelnummer. 16576810 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Sondentyp:
Flaschenfühler
Kugelsonde
Sonde für Impfstoffflaschen
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondentyp Packungsgröße
16576810 Flaschenfühler 1 Stück
16566810 Kugelsonde 1 Stück
16586810 Sonde für Impfstoffflaschen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16576810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.75 CHF
    66.87 CHF / 1 Stück
    Sparen 11.88 CHF
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Traceable™ Präzision Sentry™ Das Digitalthermometer überwacht und zeigt permanent die aktuelle, minimale und maximale Temperatur an.
  • Enthält NIST-Traceable Bescheinigung für die NIST-rückführbare Kalibrierung durch unser A2LA-akkreditiertes (1750.01) Kalibrierlabor.
  • Einfaches Mindest-/Maximal-Reset mit einer Taste
  • Verwenden Sie entweder den internen oder externen Temperatursensor
  • Schalten Sie einfach zwischen °F und °C um
  • Sehen Sie den Akkustatus auf einem Blick
Spezifikation
Flaschenfüllung Glykol
Flaschengröße 5 ml
Zertifizierung/Konformität NIST
Displaymaße 1/2 Zoll
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Emissivität Unbekannt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturüberwachung
Höhe (angloamerikanisch) 5,25 in.
Höhe (metrisch) 13,34 cm
Enthält Sonde, Wandhalterung, Magnethalterung, Haken- und Schlaufen-Befestigungsstreifen, Drahthalterung (fÃ1⁄4r Sonde), aufklappbarer Tischständer, CR2032-Batterie und NIST-Traceable™ Bescheinigung (mit Daten)
Länge (metrisch) 20,32 cm
Material Kunststoff
Modell Flaschenfühler
Sondentyp Flaschenfühler
Auflösung 0,1 °
Gewicht (angloamerikanisch) 2 in.
Gewicht (metrisch) 0,9 kg
Breite (angloamerikanisch) 2,5 in.
Produkttyp Digitales Thermometer
Datenspeicherung Keine
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 140 °F
Max. Temperatur (metrisch) 60 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50,0 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 °F bis +140 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +60°C
Calibrated Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Temperaturüberwachte Geräte
Akkutyp 3 V CR2032
Genauigkeit Ansonsten ±0,5 °C (-20 °C bis +60 °C), ±1 °C
Display LCD
Breite (metrisch) 6,35 cm