Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Taschen-Thermometer, Celsius-Skala; Bereich: -50 °C bis +750 °C
Optimal für Labore, Anlagen und den Außeneinsatz. Das Fisher Scientific Traceable Thermometer in Taschengröße ist mit allen Typ K-Messfühlern kompatibel.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Includes: Perlenförmiger Kabelfühler Typ K mit 1.9 m (4 in.) langem Kabel, Kunstleder-Etui, 9 V-Batterie mit 150 bis 200 Stunden Betriebsdauer bei Dauerbetrieb
Beschreibung
- Stoßfest
- Das Taschengerät ist gebrauchsfertig und verfügt über einen breiten Betriebsbereich mit schnellen Ansprechzeiten und Einschalter-Betrieb
- Bereich: -50 bis +750 °C (-58 bis +1382 °F)
- Genauigkeit: ±1°C + 0.75 % zwischen 0 und 500 °C (32 und 932 °F), ± 1 °C + 1 % zwischen 500 und 750 °C (932 und 1382 °F), -20 ± 2 °C, -40 ± 4 °C, -50 ± 5 °C
- Auflösung: 0.1°
- Abmessungen: 69 × 106 × 22 mm (2.75 × 4.25 × 0.88 in.)
Certifications
Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Zur Verwendung in Laboren, Anlagen und Feldanwendungen | |
1,9 cm | |
48 Zoll | |
121.92 cm | |
1°C | |
113 g | |
4,25 in. | |
−58°F | |
n.v. | |
±1°C | |
7,6 cm |
4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,8 x 7,6 x 1,9 cm) | |
0,75 in. | |
Typ-K-Fühler mit 48 in. (1,9 m) langem Kabel, Kunstlederkoffer, 9 V-Batterie mit 150 bis 200 Stunden Lebensdauer bei Dauerbetrieb | |
10,8 cm | |
Typ K | |
4 oz. | |
2.75 Zoll | |
1382°F | |
-58° bis +1382°F | |
9 V | |
Digital-LCD | |
Fahrenheit Scale |