Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ digitales Innen-/Außenthermometer mit riesigem Doppeldisplay und Kalibrierung
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50°bis +70°C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die digitale Jumbo-Anzeige ist auch aus großer Entfernung gut ablesbar.
- Das Thermometer verfügt über einen wetterfesten Fernsensor, mit dem die Temperatur in der Ferne und in der Umgebung gleichzeitig gemessen werden kann
- Das Doppeldisplay zeigt die Temperatur im Innen- und Außenbereich gleichzeitig an
- Kann auf dem Schreibtisch platziert oder an der Wand montiert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | NIST |
| Displaymaße | 1,25 in. |
| Einwegprodukt | Nein |
| Emissivität | Unbekannt |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperaturmessung |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,35 in. |
| Höhe (metrisch) | 3,43 cm |
| Art der Immersion | Teilweises Eintauchen |
| Enthält | Sonde, AAA-Batterie, NIST-Zertifikat |
| Länge (metrisch) | 18,1 cm |
| Mehr anzeigen |