Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-50MS GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-50MS GC-Säulen sind Säulen mittlerer Polarität, gut geeignet für GC/MS-Anwendungen.
- Phase mittlerer Polarität, 50 % Phenylpolysilphenylensiloxan
- Geringes Säulenbluten verringert MS-Kontamination
- Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine höhere Temperatur und eine höhere Polarität als bei einer 5 % Phenylsäule gefordert ist
- Die Säulenträgheit führt zu minimalem Peak Tailing und verringert den Zerfall von empfindlichen Proben
- Ähnlich: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Empfohlen für:
- Herbizide
- Drogen
- EPA 604, 608, 8060, 8081
- Pharmazeutika
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 360/370 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0.53 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | Trace™ TR-50MS |
| USP-Typ | G3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS for Herbicides, GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS for Pharmaceuticals |
| Filmdicke | 0,5 μm |
| Länge (metrisch) | 15 m |
| Polarität | Mittelpolar |
| Beschreibung | 15m x 0.53mm x 0.5um |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.