missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 11890-1-AP-20UL

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16839263

  • 131.19 CHF / 20 Mikroliter

Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

TRA
Polyclonal
Unconjugated
TRA
TRA
TRA Fusion Protein Ag2498
20 μL
Primary
Human
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
invariant TCR, T cell receptor alpha locus, T-cell receptor alpha chain C region, TCRA, TCRD, TRA, TRA-, TRAC
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
6955
Antibody
IgG
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote