Learn More
TRA-1-81 Antigen Mouse anti-Human, PE, Clone: TRA-1-81, BD
Mouse Monoclonal Antibody
221.00 CHF - 481.00 CHF
Spezifikation
Antigen TRA-1-81 Antigen
Klon TRA-1-81
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15820569
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
560885
25 Tests
221.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15839978
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
560161
100 Tests
481.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The TRA-1-81 monoclonal antibody reacts with a pluripotent-stem-cell-specific epitope on a high-molecular-weight transmembrane glycoprotein. The TRA-1-81 antigen is an epitope on the same keratan sulfate core molecule, podocalyxin, as 4 other distinct antigens on tumor-derived cell lines, TRA-1-60, GCTM2, K4, and K21. The expression of TRA-1-81 antigen is stage-specific and can be used to characterize embryonic cells and monitor their differentiation. The antigen is found on teratocarcinoma (embryonal carcinoma or EC), embryonic inner cell mass (but not morula or trophoblast), and embryonic stem (ES) cells. As human EC and ES cells undergo differentiation, expression of TRA-1-81 antigen is lost.
Spezifikation
Spezifikation
TRA-1-81 Antigen
Flow Cytometry
PE
RUO
Human
Human Embryonal Carcinoma Cell Line
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
TRA-1-81
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgM κ
Affinity Purified