Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET ER alpha Competitive Binding Kit
Artikelnummer. 15627858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
800 x 20 μL Assays
Packungsgröße:
800 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15627858 800 x 20 μL Assays 800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15627858 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A15887
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LanthaScreen™ TR-FRET ER-alpha-Kit für kompetitive Bindung bietet eine empfindliche und zuverlässige Methode für das Hochdurchsatz-Screening (HTS) von Liganden für den Östrogenrezeptor (ER)-alpha.
  • Das LanthaScreen™ TR-FRET ER-alpha-Kit für kompetitive Bindung bietet eine empfindliche und zuverlässige Methode für das Hochdurchsatz-Screening (HTS) von Liganden für den Östrogenrezeptor (ER)-alpha. Das Kit verwendet eine humane ER-alpha-Ligandenbindungsdomäne (LBD), die mit Glutathion-S-Transferase (GST), einem mit Terbium markierten Anti-GST-Antikörper und einem fluoreszierenden Kleinmolekül-ER-Liganden (Fluormone™ ES2) in einem homogenen Mix-and-Read-Assay-Format markiert ist.
  • Vollständiges und gebrauchsfertiges Kit: Alle Reagenzien sind enthalten, Sie müssen nur Ihre Testverbindungen hinzugeben
  • Hochdurchsatz-kompatibel: TR-FRET-Assays in einer 384 Well-Platte
  • Praktisch: Komponenten sind in Großpackungen für größere Screening-Anforderungen erhältlich
  • Lieferumfang:
    • 1 ER-alpha-Röhrchen rekombinantes Protein der Ligandenbindungsdomäne (Lagerung bei -68 bis -85 °C)
    • 1 Röhrchen mit Fluormon ES2 (Bei -5 bis -30 °C lagern)
    • 2 NR-Puffer-Flaschen (Lagerung bei -5 bis -30 °C)
    • 1 Tb-Anti-GST Ab-Röhrchen (Lagerung bei -5 bis -30 °C)
    • 1 DTT-Röhrchen (Lagerung bei -5 bis -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 Röhrchen rekombinantes Protein mit ER-alpha-Ligandenbindungsdomäne (bei -68 bis -85 °C lagern)
1 Röhrchen mit Fluormone ES2 (bei -5 bis -30 °C lagern)
2 Flaschen NR-Puffer (bei -5 bis -30 °C lagern)
1 Röhrchen Tb-Anti-GST Ab (bei -5 bis -30 °C lagern)
1 Röhrchen mit DTT (bei -5 bis -30 °C lagern)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kompetitiver Bindungstest, Assay für Kernrezeptoren
Produktlinie LanthaScreen
Menge 800 x 20 μL Assays
Typ TR-FRET ER Alpha-Kit für kompetitive Bindung