missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ebro Electronic™ EBI 310 PDF Logger-Serie
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 12611825
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-200 °bis +250 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12611825

Marke: Ebro Electronic™ 13416332A

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

USB-Logger mit Pt1000 Temperatursensor

Datenlogger zur Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung, aber auch für viele andere Anwendungen, insbesondere mit den vielen zusätzlichen Fühlern.

Bestellinformation

SensorTypes

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Sonde
Displaytyp Kein Display
Kalibrierung Factory-calibrated
Alarmtypen None
Modell 10x EBI 330-T30
Arten von Sensoren PT 1000
Genauigkeit ±2.0°C (-200°C…-100°C) ±1.0°C (-100°C…-20°C) ±0.2°C (-20°C…+60°C) ±0.5°C (+60°C…+250°C)
Temperaturbereich (metrisch) -200 °bis +250 °C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt