missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

133.80 CHF - 381.34 CHF

Spezifikation

Antigen TPP1
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850214
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12479-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16840214
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12479-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a member of the sedolisin family of serine proteases. The protease functions in the lysosome to cleave N-terminal tripeptides from substrates, and has weaker endopeptidase activity. It is synthesized as a catalytically-inactive enzyme which is activated and auto-proteolyzed upon acidification. Mutations in this gene result in late-infantile neuronal ceroid lipofuscinosis, which is associated with the failure to degrade specific neuropeptides and a subunit of ATP synthase in the lysosome.
Spezifikation

Spezifikation

TPP1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O14773, O89023, Q9EQV6
1200, 12751, 83534
TPP1 Fusion Protein Ag3173
Primary
-20°C
TPP1
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CLN2, GIG1, LPIC, TPP 1, TPP I, TPP1, Tripeptidyl aminopeptidase, Tripeptidyl peptidase 1, tripeptidyl peptidase I, UNQ267/PRO304
Tpp1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications