missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ TPM3 Recombinant Protein

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH15403
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 7170
Molekulargewicht 53.02
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141532
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00007170-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16151532
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00007170-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Spezifikation

AAH15403
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
53.02
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TPM3
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7170
TPM3 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAGITTIEAVKRKIQVLQQQADDAEERAERLQREVEGERRAREQAEAEVASLNRRIQLVEEELDRAQERLATALQKLEEAEKAADESERGMKVIENRALKDEEKMELQEIQLKEAKHIAEEADRKYEEVARKLVIIEGDLERTEERAELAESRCREMDEQIRLMDQNLKRLSAAEEKYSQKEDKYEGEIKILTDKLKEAETRAEFAERSVAKLEKTIDDLEDKLKCTKEEHLCTQRMLDQTLLDLNEM
FLJ41118/MGC14582/MGC3261/MGC72094/NEM1/OK/SW-cl.5/TM-5/TM3/TM30/TM30nm/TPMsk3/TRK/hscp30
TPM3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications