missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TP53INP2 Antibody [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30176272
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30176272 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30176272 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP171704JF525

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TP53INP2 Polyclonal antibody specifically detects TP53INP2 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TP53INP2
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias C20orf110, chromosome 20 open reading frame 110, diabetes and obesity regulated, dJ1181N3.1, DKFZp434B2411, DKFZp434O0827, DOR, FLJ21759, FLJ23500, p53-inducible protein U, PINHPIG-U, tumor protein p53 inducible nuclear protein 2, tumor protein p53-inducible nuclear protein 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A genomic peptide made to a C-terminal region of the human TP53INP2 protein (within residues 100-220). [Swiss-Prot Q8IXH6]
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58476
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.