Learn More
TP53 293T Cell Overexpression Lysate 1 (Denatured), Abnova
Artikelnummer. 16186855
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. 16186855
Marke: Abnova H00007157T01.100uL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Western Blotting
Spezifikation
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung TP53 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer NM_000546
Molekulargewicht 43.34
pH-Bereich 6.8
Plasmid pCMV-TP53 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-TP53 antibody (H00007157-B02) by western blotting
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.