missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Toyocamycin, TRC

Artikelnummer. 30452679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452679 10 mg 10 Milligramm
30450375 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30452679 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT70000310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 606-58-6
Summenformel C12H13N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 291.26
Synonym 4-Amino-7-beta-D-ribofuranosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile, 4-Amino-5-cyano-7-(beta-D-ribofuranosyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 7-Cyano-7-deazaadenosine, Antibiotic 1037, Antibiotic E 212, MT 1155, NSC 63701NSC 99843, SIPI 763-1, Toyocamycin Nucleoside, Unamycin B, Vengicide
IUPAC-Name 4-Amino-7-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidin-5-Carbonitril
SMILES Nc1ncnc2c1c(cn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Toyocamycin
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H13N5O4/c13-1-5-2-17(11-7(5)10(14)15-4-16-11)12-9(20)8(19)6(3-18)21-12/h2,4,6,8-9,12,18-20H,3H2,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Formelmasse 291.0968
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.