Learn More
Toyocamycin, TRC
Artikelnummer. 30450375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450375 25 mg 25 Milligramm
30452679 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30450375 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT70000325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 606-58-6
Summenformel C12H13N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 291.26
Synonym 4-Amino-7-beta-D-ribofuranosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile, 4-Amino-5-cyano-7-(beta-D-ribofuranosyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 7-Cyano-7-deazaadenosine, Antibiotic 1037, Antibiotic E 212, MT 1155, NSC 63701NSC 99843, SIPI 763-1, Toyocamycin Nucleoside, Unamycin B, Vengicide
IUPAC-Name 4-Amino-7-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidin-5-Carbonitril
SMILES Nc1ncnc2c1c(cn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toyocamycin
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H13N5O4/c13-1-5-2-17(11-7(5)10(14)15-4-16-11)12-9(20)8(19)6(3-18)21-12/h2,4,6,8-9,12,18-20H,3H2,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Formelmasse 291.0968