Learn More
Toxicity Characteristic Leachate Procedure (TCLP) Standard 1, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. p-4384830 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
125 ml, 125 Milliliter
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Ba500μg/ml
Ag25μg/ml
As25μg/ml
Cr25μg/ml
Pb25μg/ml
Cd5μg/ml
Se5 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TCLP-Standard 1 ohne Quecksilber
Namenshinweis Ohne Quecksilber
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS 7440-39-3, 7440-22-4, 7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ba (500 mg/l), Ag (25 mg/l), As (25 mg/l)
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Element Ba, Ag, As
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Menge 125 ml
Güte Assurance
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Toxicity Characteristic Leachate Procedure (TCLP) Standard 1, SPEX CertiPrep™ >