Learn More
Invitrogen™ ToxBLAzer™ DualScreen Kit
Descripción
Das ToxBLAzer™ DualScreen Kit bietet den entscheidenden Vorteil einer Kombination aus ratiometrischer Reporter-Gen-Anzeige von Beta-Lactamase und einer Zytotoxizitätsanzeige im gleichen Assay. So liefert ToxBLAzer™ DualScreen Reportergen-Werte, die zytotoxische zelluläre Reaktionen normalisieren, was in Screening-Anwendungen notwendig ist, die die Transkription herunterregulieren. Das ToxBLAzer™ Substrat enthält sowohl das LiveBLAzer™-FRET B/G Substrat als auch einen urheberrechtlich geschützten Zytotoxizitätsindikator. Beide Verbindungen gelangen leicht in die Zelle, wo endogene Esterasen sie schnell in fluoreszierende Verbindungen umwandeln. Esterase-Aktivität und eine intakte Zellmembran sind für den Nachweis des Indikators erforderlich. Die Fluoreszenz des Zytotoxizitätsindikators ist rot-verschoben, um die Kompatibilität mit den blauen und grünen Emissionen des LiveBLAzer™-FRET B/G Substrats zu gewährleisten. Dies ermöglicht den Nachweis sowohl der Genaktivität des Reporters als auch der Zytotoxizität in der gleichen Assayprobe.
Vorteile von ToxBLAzer™ DualScreen-Kits:
Multiplex-Auslesungsergebnisse führen zu einer schnellen Identifizierung von Fehlalarmen aufgrund von Toxizität oder Mangel an lebensfähigen Zellen und verbessern so die Effizienz bei der Trefferauswahl
Ratiometrisches Blau: Die Anzeige des grünen Reporters reduziert falsche Treffer durch Minimierung des experimentellen Rauschens
Die Zugabe von einzelnen Reagenzien macht eine Nachuntersuchung durch Zytotoxizitäts-Assays überflüssig, wodurch der Durchsatz erhöht und gleichzeitig der Verbrauch von Proben und Testverbindungen reduziert wird
Vorteile von ToxBLAzer™ DualScreen-Kits:
Especificaciones
Especificaciones
| Zusammensetzung | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinbiologie, Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, zellbasierte Reporter-Assays, zellbasierte und Beta-Lactamase-Assays, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zellviabilität und Zytotoxizität, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Lead-Erkennung und -validierung, Kinase-Biologie, Kinasepfad-Analyse, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporterassays, Kernrezeptor-Biologie, zellkernbasierte Rezeptor-Reporter-Assays, Pfadbiologie, zelluläre Pfadanalyse-Assays, andere zelluläre Pfad-Assay-Produkte, Enzym-Reporter-Assays, Protein-Assays und -Analysen, Beta-Lactamase-Aktivitäts-Assays |
| Enthält | ToxBLAzer™-Substrat, DMSO (für Lösung A), Lösung B und Lösung C. ToxBLAzer™-Substrat, DMSO (für Lösung A), Lösung B und Lösung C sollte |
| pH-Bereich | 6 bis 8 |
| Produkttyp | ToxBLAzer™ DualScreen Kit |
| Menge | 5mg |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?