Learn More
Brady™ ToughBond™ Serie robuste Polyesteretiketten mit offenem 3 in-Kern
Artikelnummer. 13099232 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Ausführung:
Glanz
Matt
Menge:
10.000/Packung
3000/Packung
Abmessungen (L x B):
0,5 in. H x 1,5 in. W
1 x 2 in.
Packungsgröße:
1 Rollen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausführung Menge Abmessungen (L x B) Packungsgröße
13099232 Glanz 3000/Packung 1 x 2 in. 1 Rollen
11523065 Matt 10.000/Packung 0,5 in. H x 1,5 in. W 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13099232 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 031331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00 CHF
    225.01 CHF / 1 Rollen
    Sparen 24.99 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Brady™ ToughBond™ Serie offenen, hochbeständigen Etiketten aus Polyester mit 3 in-Kern eignen sich perfekt für die Kennzeichnung von Produkten und zur allgemeinen Identifikation und können auf pulverbeschichteten, glatten, strukturierten oder unregelmäßigen Oberflächen aufgetragen werden.
  • RoHS-konform mit 2005618EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 200295EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • Arbeitstemperatur von -40 bis 248 °F (-40 bis 120 °C)
Spezifikation
Produkttyp Drucker
Farbe Weiß
Displaytyp Keine
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten, BBP81 Etikettendrucker, Etikettendrucker der Brady IP Serie, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker
Material Polyester
Print Technology Thermotransfer
Breite (angloamerikanisch) 6,85 in.
Breite (metrisch) 50.80 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 25.40 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 1 x 2 in.
Klebstofftyp Naturkautschuk
Ausführung Glanz
Modell THT-17-483-3
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C bis +120°C
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA Approved; UL Recognized
Zur Verwendung mit (Anwendung) Starke Haftung an strukturierten Metallen und Kunststoffen mit geringer Oberflächenspannung
Menge 3000/Packung
Alternate Part Number THT-17-483-3