Learn More
Brady™ ToughBond™ Serie Open 3 in. Polyester-Etiketten mit rauer Oberfläche – Transparent
Mit permanentem Acrylklebstoff für raue Oberflächen
Marke: Brady™ 014949
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus strapazierfähigem Material BradyBondz™ Hochglänzendes, weißes Polyester mit permanentem Acrylkleber; die Etiketten sind chemikalien-, öl- und wasserbeständig.
- UL-anerkannt für die Verwendung im Außenbereich auf Glas-, duroplastischen Polyester- und Polyvinylfluorid-Kunststoffoberflächen zur Unterstützung der Solarpanel-Identifizierung
- RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- CSA akzeptiert
- Betriebstemperatur von -70 bis 230 °F (-56 bis 110 °C)
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Etikett | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Polyester | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500 | |
| -40 °C | |
| 1000 Etiketten pro Rolle | |
| Rechteck | |
| 3 x 2 in. (B x H) | |
| -40 °C bis 100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 2 in. | |
| 3 in. | |
| 3 in. | |
| 2 in. | |
| THT-19-432-1 |
| ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt | |
| Acryl, Permanent | |
| Klar | |
| Rolle | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Barcode-Etikettierung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Prüfkennzeichnung | |
| 1 | |
| THT-19-432-1 | |
| 1000/Rolle | |
| 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H) | |
| -40 °F bis 212 °F | |
| 0,004 in. | |
| 2 x 3 in. | |
| 3 in. | |
| 160.02 mm | |
| 2 in. | |
| 50.80 mm |