Learn More
Brady™ ToughBond™ B-483 Hochglanz-Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-483 glänzende Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber werden für den BMP71 Drucker verwendet.
Marke:  Brady™ 114756
Additional Details : Gewicht : 0.10160kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11797264
  • 38.63 CHF / 1 Box
Verfügbar ab
12-03-2021
Spezifikation
Etikett zur Ressourcennachverfolgung
Weiß
Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
BMP™71 Drucker
1
25,4 x 25,4 mm
0.102 mm
Polyester (B-483)
Matt
Gummi, Permanent
UL-anerkannt, CSA-zugelassen
Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Barcodierung, Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, Ressourcennachverfolgung, Typenschilder, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke
25.40 mm
Quadratisch
-40 °C bis 120 °C
28.58 mm
250/Rolle
25,40 mm