Learn More
Brady™ ToughBond™ B-483 Hochglanz-Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady B-483 glänzende Polyesteretiketten mit ultrafestem Kleber werden für den BMP71 Drucker verwendet.
29.95 CHF - 164.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt, CSA-zugelassen |
---|---|
Beschreibung | Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest |
Klebstofftyp | Gummi, Permanent |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Größe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Größe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11513974
|
Brady™
114755 |
B x H: 48.3 mm x 15.2 m | 50 ft x 1,9 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11528604
|
Brady™
115126 |
B x H: 12.7 mm x 15.2 m | 50 ft x 0,5 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11717354
|
Brady™
114742 |
25,4 x 34,9 mm (B x H) | 1 x 0.375 in. (B x H) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11797264
|
Brady™
114756 |
25,4 x 25,4 mm | 1 x 1 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11767154
|
Brady™
115114 |
50,8 x 25,4 mm (B x H) | 2 x 1 in. (B x H) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11757124
|
Brady™
114955 |
101,6 x 25,4 mm (B x H) | 4 x 1 in. (B x H) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11717364
|
Brady™
114798 |
38,1 x 12,7 mm (B x H) | 1,5 x 0,5 in. (B x H) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11767274
|
Brady™
114807 |
38,1 x 19,1 mm (B x H) | 1,5 x 0,75 in. (B x H) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11707284
|
Brady™
114812 |
38,1 x 25,4 mm (B x H) | 1,5 x 1 in. (B x H) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11777104
|
Brady™
114824 |
76,2 x 48,3 mm (B x H) | 3 x 1,9 in. (B x H) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11707114
|
Brady™
114828 |
101,6 x 48,3 mm (B x H) | 4 x 1,9 in. (B x H) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11727144
|
Brady™
114989 |
1,27 x 50,8 mm (B x H) | 0,5 x 2 in. (B x H) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11737284
|
Brady™
114852 |
34,9 x 25,4 mm (B x H) | 1,375 x 1 in. (B x H) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Spezifikation
UL-anerkannt, CSA-zugelassen | |
Gummi, Permanent | |
Matt | |
Etikett zur Ressourcennachverfolgung | |
BMP™71 Drucker |
Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest | |
Weiß | |
Polyester (B-483) | |
Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Barcodierung, Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, Ressourcennachverfolgung, Typenschilder, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke | |
0.004 Zoll |