Learn More
Brady™ ToughBond™ B-422 BMP71 Druckeretiketten aus Polyester mit Permanentkleber
Artikelnummer. 11509453
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
1,5 x 0,75 in. (B x H)
3 x 1,9 in. (B x H)
50 ft x 0,375 in.
50 ft x 0,475 in.
50 ft x 0,5 in.
50 ft x 0,625 in.
50 ft x 1,5 in.
50 ft. x 1 in.
Menge:
100/Packung
250/Rolle
500/Rolle
Je 1
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11509453
Marke: Brady™ 104281
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady Polyesteretiketten (B-422) sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Beschreibung Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Material Polyester (B-422)
Produkttyp Etikett zur Ressourcennachverfolgung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Barcodierung, Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, Ressourcennachverfolgung, Typenschilder, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Größe (angloamerikanisch) 50 ft x 0,475 in.
Größe (metrisch) B x H: 12.06 mm x 15.2 m
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (metrisch) 12,70 mm