Learn More
Cole-Parmer™ Tough-Tags™ Große Etiketten für Laserdrucker
Vermeiden Sie übermäßiges Schreiben. Die Cole Parmer™ Tough-Tags™ großen Etiketten für Laserdrucker verfügen über eine spezielle Beschichtung für Laserdrucker.
Marke: Cole-Parmer™ 62205-70
121.53 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Oberseite beschichtet zur Eignung für Laserdruck
- Hitzebeständig
- Flache Bögen verhindern Papierstau
- Etikettengröße (L x B): 32.5 x 7.14 mm
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
Ein | |
1,5 ml-Röhrchen | |
85 | |
-80 °C | |
25 Blätter/Packung | |
33 x 13 mm | |
13 mm |
Acryl | |
Polyolefin | |
Etikettenbogen | |
5 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
2125/Packung | |
Rechteckig | |
33 mm |